Learn More
Poulten Selfe™ U-Tube Viscometer
Description
- PSL calibrated viscometers are supplied with UKAS certificates providing an official assurance of the competence of the calibration work carried out. UKAS certificates of calibration, which satisfy the requirements of ISO 9000, are issued by the PSL Calibration Laboratory, which is a National Measurement Accreditation Service accredited laboratory.
- Type BS/U, IP71.Suitable for transparent liquids. Nominal overall length 300mm. Approx. sample size 13mL to 40mL.
Spécification
Spécification
| Product Type | U-Tube Viscometer |
| Viscosity Range | 0.9 to 3 cSt |
| Certifications/Compliance | UKAS, ISO 9000 |
| Size | A |
| Volume (Metric) | 18 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?