Learn More
Descrizione
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human TYW1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: GFATVLAEAVTSLDLPVAIINLKEYDPDDHLIEEVTSKNVCVFLVATYTDGLPTESAEWFCKWLEEASIDFRFGKTYLKGMR The TYW1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The TYW1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 55253 |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | TYW1 Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | FLJ10900, MGC23001, MGC60291, Radical S-adenosyl methionine and flavodoxin domain-containing protein 1, radical S-adenosyl methionine and flavodoxin domains 1, RSAFD1, tRNA wybutosine-synthesizing protein 1 homolog, tRNA-yW synthesizing protein 1 homolog |
| Gene Symbol | TYW1 |
| Label Type | Unlabeled |
| Product Type | Recombinant Protein Antigen |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?