Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Hood with Ties
Description
- Full face opening with loops and ties
- Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
Specifications
Specifications
| Product Type | Protective hood |
| Size | Universal |
| Material | Tyvek |
| Color | White |
| Closure Type | Ties |
| Model | IC668B |
| Seam Type | Bound |
| Sterility | Sterile |
| Packaging Type | Individually Packaged |
| Quantity | 100/Pk. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?