Learn More
Descrizione
- Specially designed for use with Tyvek™ apparel
- Flash-spun HDPE construction
- Stitched internal seams
- Front zip closure
- Elasticated face and wrists
- White
- PPE Category I
- Antistatic treatment (EN 1149-5) - on both sides
Specifica
Specifica
| Size | X-Large |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Certifications/Compliance | EN 1149-5 |
| Seam Type | Stitched (Internal) |
| Product Type | Hooded Chemical-resistant Jacket |
| For Use With (Application) | Pharmaceutical Handling, Chemical Protection, Lead and Asbestos Abatement/remediation, General Maintenance/operations, Spray Painting and General Clean-up, Amongst Many Others |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?