Beschreibung
Features stitched external seams, a respirator fit three-piece hood, thumb loops, an ergonomic design, elasticated wrists, ankles, face, and waist (glued-in) and a Tyvek™ zipper with a pin lock slider zipper pull and a storm flap. Suitable for a variety of applications including pharmaceutical handling, chemical processing, general maintenance, and spray painting.
- Certified according to Regulation (EU) 2016/425.
- Chemical protective clothing, Category III, Type 5-B (EN ISO 13982-1) and 6-B (EN 13034).
- Antistatic treatment (EN 1149-5) on both sides.
- Barrier to infective agents (EN 14126).
- Protection against radioactive contamination (EN 1073-2).
- Tyvek™ thumb loops for improved sleeve fit.
- Tyvek™ zipper and zipper flap for enhanced protection.
- Extremely breathable all around.
- 360° protection and durability of Tyvek™ fabric.
- Boxes of 25 each without value packs contributing to less plastic waste; individual bags based on post-consumer recycled content.
Spezifikation
Spezifikation
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Closure Type | Zipper with Storm Flap |
| Sterility | Non-sterile |
| Resistance | Chemicals, Liquid, Particle, Anti-static, Dust |
| Latex Free | Yes |
| No. of Pockets | None |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.