Learn More
Descripción
- Laser-engraved lot number and expiration date on each single plate to improve traceability in your laboratory processes
- Unique laser-engraved optical guiding grid
- One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance
- Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample
- Exceptionally solid, torque- and heat-resistant polycarbonate frame: No warping, bending or breaking during heat incubation or centrifugation
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Especificaciones
Especificaciones
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Packaging | 5 Bags x 5 Plates |
| Binding Type | LoBind |
| Product Line | Eppendorf |
| Color | Colorless |
| Product Type | Trace PCR Plate LoBind™ |
| Skirt Style | Skirted |
| Material | Polycarbonate, Polypropylene |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?