Learn More
Tungsten gauze, 20 mesh woven from 0.127mm (0.005in) dia wire
Codice prodotto. 11375217
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11375217 150 x 150 mm Each
11355217 75 x 75 mm Each
11365217 300 x 300 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11375217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040922.GT
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Form: Wire Cloth; Open area: 81%; Width of opening: 0.045 in. | CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Filtration, electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-33-7
Molecular Formula W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
MDL Number MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Specifica
Quantity 150 x 150 mm
Mesh Size 20 Mesh
Form Wire Cloth
Chemical Name or Material Tungsten
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.