Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubing Connectors, Y-shape
Beskrivelse
- Tubing connectors
- Y-shape
- With three glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Diameter (Metric) Outer | 8 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?