Learn More
Tuaminoheptane Sulfate, Mikromol™
Produktkod. 17932106
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
17932106 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17932106 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1150.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tuaminoheptane Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Tuaminoheptane Sulfate
CAS 6411-75-2
Analyte or Component Names Tuaminoheptane Sulfate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula 2 C7 H17 N . H2 O4 S
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym 2-Heptanamine, sulfate (2:1), Hexylamine, 1-methyl-, sulfate (2:1) (8CI), 1-Methylhexylamine sulfate, 2-Aminoheptane sulfate, Heptedrine, NSC 27117, Heptylamine Sulfate, Tuaminoheptane Sulfate
InChI Formula InChI=1S/2C7H17N.H2O4S/c2*1-3-4-5-6-7(2)8;1-5(2,3)4/h2*7H,3-6,8H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
SMILES CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name heptan-2-amine;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 328.51
Quantity 250 mg
Formula Weight 328.2396 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.