Learn More
TTNPB, MedChemExpress
Description
TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | TTNPB |
| CAS | 71441-28-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C24H28O2 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | Ro 13-7410 Arotinoid acid AGN191183 |
| Solubility Information | DMSO : 7.58 mg/mL (21.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(/C=C(C2=CC=C3C(C)(C)CCC(C)(C)C3=C2)\C)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 348.48 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?