Learn More
TSC22/TSC22D1 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Code produit 18377712 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18377712 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18377712 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298963V
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
TSC22/TSC22D1 Polyclonal specifically detects TSC22/TSC22D1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen TSC22/TSC22D1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 405
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cerebral protein 2, KIAA1994, MGC17597, Regulatory protein TSC-22, RP11-269C23.2, TGFB1I4, TGFB-stimulated clone 22 homolog, transforming growth factor beta 1 induced transcript 4, Transforming growth factor beta-1-induced transcript 4 protein, transforming growth factor beta-stimulated protein TSC-22, TSC22 domain family 1, TSC22 domain family protein 1, TSC22 domain family, member 1, TSC22DKFZp686O19206
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human TSC22/TSC22D1.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8848
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.