Learn More
Tropic Acid, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | rac Tropic acid |
| CAS | 552-63-6 |
| Analyte or Component Names | rac Tropic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C9 H10 O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Atropine Imp. C (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. B (EP), Hyoscine Hydrobromide Imp. D (EP), Hyoscyamine Sulfate Imp. A (EP), Ipratropium Bromide Imp. C (EP), Tropicamide Imp. C (EP), Ipratropium Bromide USP Related Compound C, Ipratropium Bromide USP RC C, (2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic Acid, dl-Tropic Acid, Tropic Acid, Hyoscyamine Sulphate Imp. A (EP), (+/-)-alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, (+/-)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (+/-)-Tropic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropanoic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, DL-Tropic acid, NSC 20990, alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, Ipratropium Related Compound C, Tropicamide Related Compound C, Atropine Impurity C, Hyoscine Butylbromide Impurity B, Hyoscine Hydrobromide Impurity D, Hyoscyamine Sulfate Impurity A, Hyoscyamine Sulfate Impurity A, Ipratropium Bromide Impurity C, Tropicamide Impurity C, Hyoscyamine Impurity A, Ipratropium Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | OCC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?