Learn More
Tris(n-butylcyclopentadienyl)yttrium(III), 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Product Code. 11324487
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11324487 1 g 1g
11314487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11324487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039577.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312739-77-8
MDL Number MFCD00145473
Specifica
Quantity 1 g
UN Number UN1993
Sensitivity Air and moisture sensitive
Formula Weight 452.52
Percent Purity 99.9%
Physical Form Liquid
Assay (REO)
Chemical Name or Material Tris(n-butylcyclopentadienyl)yttrium(III)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.