Learn More
Thermo Scientific™ Triple Wrap Sterile Pack w/VHP Indicator Tryptone Soya Agar w/2D Barcode
Product Code. 30042332 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Format:
55mm contact plates
90 mm monoplate
Fill Weight:
13 g
30 g
Includes:
VHP Indicator, Neutralisers
VHP Indicator, no Neutralisers
Conditionnement:
Pack of 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30042332
Marque: Thermo Scientific™ PO4011D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Experience next-level cleanroom confidence with these plates, complete with VHP indicator, lecithin, polysorbate 80, sodium thiosulphate, L-histidine and 2D barcode.
Experience next-level cleanroom confidence with Thermo Scientific™ Triple Wrap Sterile Pack Tryptone Soya Agar Plates with VHP Indicator and 2D Barcode.
Achieve confidence in your results and ensure optimum media growth using plates with a vapor-phase hydrogen peroxide (VHP) exposure indicator, designed to confirm the integrity of the wrapping material and seal during VHP exposure.
Three protective layers reduce risk of contamination:
  • Primary film with moisture control patch
  • Secondary film VHP barrier with immobilized desiccant sachet
  • Tertiary film dust cover
Conveniently sold in packs of 100 which are sealed for security
The incorporation of novel elements enhance moisture control by permitting the passage and absorption of excess moisture.
Using plates with an improved shelf life and room temperature storage offers a cost-effective solution, minimizing new batch validation and refrigeration costs.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Ivory, transparent
Format 55mm contact plates
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Agar
Fill Weight 13 g
Includes VHP Indicator, Neutralisers
Packaging Type Triple Wrapped - Irradiated
Quantity 100/Pk.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis