Learn More
Triphenylmethanol, Sigma-Aldrich™
Code produit 15881441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15881441 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Code produit 15881441 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8211960050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 76-84-6
Melting Point 160°C to 163°C (External MSDS)
Molecular Formula (C6H5)3COH
MDL Number MFCD00004445
Quantity 50 g
Synonym Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol, Triphenylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 260.33
Grade Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.