Learn More
Trioctylamine, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15869670
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15869670 500 mL 500mL
15859670 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15869670 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8086490500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1116-76-3
Tekniske data
Melting Point -39°C
Density 0.81 g/cm3 at 20°C
MDL Number MFCD00009560
Quantity 500 mL
Synonym Trioctylamine, N,N-Dioctyl-1-octanamine, Trioctylamine
Molecular Weight (g/mol) 353.67
Grade Research
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.