Learn More
Trioctylamine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -39°C |
| Density | 0.81 g/cm3 at 20°C |
| MDL Number | MFCD00009560 |
| Quantity | 500 mL |
| Synonym | Trioctylamine, N,N-Dioctyl-1-octanamine, Trioctylamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 353.67 |
| Grade | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?