Specifications
Tekniske data
| Melting Point | 37.0°C to 39.0°C |
| Color | White |
| Boiling Point | 148.0°C |
| Flash Point | 97°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | (CH3)3SnCl |
| Quantity | 50 g |
| Fieser | 17,388; 03,19; 04,27; 05,26; 06,41; 07,18; 13,239 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trimethyltin chloride
- Danger
- Acute toxicity Category 1
- Acute toxicity Category 2
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- H310-Fatal in contact with skin.
- H400-Very toxic to aquatic life.
- H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H330-Fatal if inhaled.
- H300-Fatal if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P330-Rinse mouth.
- P361-Take off immediately all contaminated clothing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?