Learn More
Trimethylsulfonium bromide, 98%
Codice prodotto. 11496117
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. Quantity unitSize
11496117 100 g 100g
11486117 25 g 25g
11406127 500 g 500g
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11496117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25098.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 3084-53-5 | C3H9BrS | 157.069 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3084-53-5
Molecular Formula C3H9BrS
Molecular Weight (g/mol) 157.069
MDL Number MFCD00051367
InChI Key GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium bromide, trimethylsulfoniumbromide, sulfonium, trimethyl-, bromide, trimethylsulfanium bromide, unii-j59ncr7385, sulfonium, trimethyl-, bromide 1:1, acmc-209hj3, ksc492m3f
PubChem CID 2735154
IUPAC Name trimethylsulfanium;bromide
SMILES C[S+](C)C.[Br-]
Specifica
Melting Point 203°C (sublimation)
Quantity 100 g
Sensitivity Hygroscopic
Formula Weight 157.07
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Trimethylsulfonium bromide
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.