Learn More
Trimethylsilyl(trifluoromethane), TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Trimethylsilyl(trifluoromethane) |
| CAS | 81290-20-2 |
| Molecular Formula | C4H9F3Si |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | (Trifluoromethyl)trimethylsilane, Reagents','Ruppert's, Ruppert's reagent, Trifluoro(trimethylsilyl)methane, Trimethyl(trifluoromethyl)silane, Trimethylsilyl(trifluoromethyl)silane, Trimethylsilyltrifluoromethane |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9F3Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | trimethyl(trifluoromethyl)silane |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.19 |
| Formula Weight | 142.0426 |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?