Learn More
Trimethyl Phosphate, TRC
Specifications
Specifica
| Chemical Name or Material | Trimethylphosphate |
| CAS | 512-56-1 |
| Purity Grade Notes | GC |
| Molecular Formula | C3 H9 O4 P |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Phosphoric acid','trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), Methyl phosphate','(MeO)3PO (6CI), NSC 58985, TMP, TMPA, TMPO, Trimethoxyphosphine oxide, Trimethyl orthophosphate, Trimethyl phosphate |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3 |
| SMILES | COP(=O)(OC)OC |
| IUPAC Name | trimethyl phosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.07 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?