Learn More
Trimethadione, MedChemExpress
Beschreibung
Trimethadione (3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione) is an oxazolidinedione anticonvulsant agent widely used against absences seizures. Trimethadione also is a T-type calcium channel blocker which has antihyperalgesic effects.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Trimethadione |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 127-48-0 |
| Color | White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C6H9NO3 |
| Synonym | 3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 40 mg/mL (279.45 mM) |
| SMILES | O=C(N1C)OC(C)(C)C1=O |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?