Learn More
Triflumuron, Honeywell Fluka™
Product Code. 16646133 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16646133 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16646133 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur R1683100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Triflumuron
CAS 64628-44-0
CAS Max % ≤ 100%
Density 1.445 g/cm3
Beilstein 2776684
Color Colorless
Melting Point 195°C
Synonym 2-Chloro-N-[[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]benzamide
Molecular Weight (g/mol) 358.70 g/mol
Quantity 100 mg
Grade Acaricides and Insecticides
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.