Learn More
Triethyl Phosphonoacetate, TRC
Code produit 30454117
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30454117 25 g -
30453310 500 g 500g
30449593 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30454117 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77700025G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-13-0
Molecular Formula C8 H17 O5 P
Molecular Weight (g/mol) 224.19
Synonym Phosphonoacetic Acid-Triethyl Ester, Acetic acid, (diethoxyphosphinyl)-, ethyl ester (9CI), Acetic acid, phosphono-, triethyl ester (6CI,7CI,8CI), (Diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester, (Diethoxyphosphoryl)acetic acid ethyl ester, (Ethoxycarbonylmethyl)diethoxyphosphine oxide, 2-Phosphonoacetic acid triethyl ester, Carbethoxymethyldiethyl phosphonate, Diethyl 2-ethoxy-2-oxoethylphosphonate, Diethyl carbethoxymethylphosphonate, Diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, Diethyl phosphonoacetic acid ethyl ester, Ethyl (diethoxyphosphinyl)acetate, Ethyl (diethylphosphono)acetate, Ethyl 2-(diethoxylphosphoryl)acetate, Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Ethyl 2-(diethylphosphono)acetate, Ethyl diethoxyphosphoryl acetate, Ethyl α-diethylphosphonoacetate, JC 224, NSC 13898, NSC 16128, Phosphonoacetic acid triethyl ester, Triethyl 2-phosphonoacetate, Triethyl phosphonacetate, Triethyl phosphonoacetate
IUPAC Name ethyl 2-diethoxyphosphorylacetate
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Spécification
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3
Formula Weight 224.0814
Chemical Name or Material Triethyl Phosphonoacetate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.