Learn More
Tricosane, 98%
Product Code. 10696504 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 10696504
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
CAS: 638-67-5 | C23H48 | 324.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-67-5
Molecular Formula C23H48
Molecular Weight (g/mol) 324.63
MDL Number MFCD00009350
InChI Key FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
PubChem CID 12534
ChEBI CHEBI:32934
IUPAC Name tricosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Melting Point 47°C to 50°C
Color White
Boiling Point 380°C
Flash Point 113°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)21CH3
Quantity 25 g
Solubility Information Solubility in water: insoluble
Formula Weight 324.63
Percent Purity 98%
Physical Form Shiny Flakes
Chemical Name or Material Tricosane
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis