Learn More
Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Analyte or Component Names | Triclosan O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C18H14Cl3NaO8 |
| Synonym | 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt, Irgasan DP 300 Glucuronide Sodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H15Cl3O8.Na/c19-7-1-3-10(9(21)5-7)27-11-4-2-8(20)6-12(11)28-18-15(24)13(22)14(23)16(29-18)17(25)26;/h1-6,13-16,18,22-24H,(H,25,26);/q;+1/p-1/t13-,14-,15+,16-,18+;/m0./s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | ClC1=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2O[C@@H]3O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=CC(Cl)=C1 |
| Industry Type | Forensics |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?