Learn More
Trichloroisocyanuric Acid, TRC
Specifications
Specifications
| CAS | 87-90-1 |
| Molecular Formula | C3Cl3N3O3 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro- (8CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, trichloro- (6CI), 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazinetrione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Trichlorotriazine-2,4,6-trione, ACL 85, ACL 90, ACL 90 Plus, CDB 90, Chloreal, Doristrip W, Fi Clor 91, Hi-Lite 90, Hi-Lite 90G, Isocyanuric chloride, N,N',N' '-Trichloroisocyanuric acid, NSC 405124, Neochlor 90, Neochlor 90FG, Neochlor 90G, Superclean 90TH, Symclosen, Symclosene, TCCA, TICA-G, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazinetrione, Trichlorocyanuric acid, Trichloroiminocyanuric acid, Trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro-, 1,3,5-Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid, ACL 85, ACL 90, ACL 90 Plus, CDB 90, Chloreal, Doristrip W, Fi Clor 91, Hi-Lite 90, Hi-Lite 90G, Isocyanuric chloride, N,N',N' '-Trichloroisocyanuric acid, NSC 405124, Neochlor 90, Neochlor 90FG, Neochlor 90G, Superclean 90TH, Symclosen, Symclosene, TCCA, TCCA (chlorination agent), TICA-G, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazinetrione, Trichlorocyanuric acid, Trichloroiminocyanuric acid, Trichloroisocyanuric acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11 |
| SMILES | ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O |
| IUPAC Name | 1,3,5-trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione |
| Molecular Weight (g/mol) | 232.41 |
| Formula Weight | 230.9005 |
| Percent Purity | >95% |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?