Learn More
Tributyl Citrate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Tributyl citrate |
| CAS | 77-94-1 |
| Molecular Formula | C18 H32 O7 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Tributyl 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Tributyl Acetylcitrate Imp. A (EP), Tributyl Citrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','tributyl ester (9CI), Citric acid','tributyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, Butyl citrate, Citroflex 4, Citroflex C 4, Citrofol B 1, Citrofol BI, Morflex TBC, NSC 8491, Scandinol SP 21, TBC, Tri-n-butyl citrate, Tributyl citrate, Uniplex 83 |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC |
| IUPAC Name | tributyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.44 |
| Formula Weight | 360.2148 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?