Learn More
Tributyl Citrate, Sigma-Aldrich™
Description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with Less Hazardous Chemical Syntheses.
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | -20°C |
| Density | 1.04 g/cm3 at 20°C |
| Boiling Point | 169°C to 171°C/1 hPa |
| Molecular Formula | HOC(COOCH2CH2CH2CH3)(CH2COOCH2CH2CH2CH3)2 |
| MDL Number | MFCD00027217 |
| Quantity | 1 L |
| Synonym | Tributyl citrate, Citric acid tributyl ester, Tributyl citrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 360.44 |
| Grade | Research |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?