Learn More
Tri-n-butyltin fluoride
Código de producto. 11470231
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11470231 5 g 5g
11364527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11470231 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039602.06
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1983-10-4 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
Tri-n-butyltin fluoride is a reagent used for the selective desilylation of bis(silyl) enol ethers. It is also used as antifoulant for marine paints; reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1983-10-4
MDL Number MFCD00013547
Especificaciones
Melting Point 248°C to 252°C
Odor Pungent
Molecular Formula C12H29FSn
Quantity 5 g
UN Number UN3146
Sensitivity Moisture sensitive
Synonym fluorotributyltin, tributyltin fluoride, stannane, tributylfluoro, fluorotributylstannane, tri-n-butyltin fluoride, stannane, fluorotributyl, fluorotri-n-butyltin, tin, tributylfluoro, tributylstannane fluoride, tri-n-butylstannyl fluoride
Solubility Information Soluble in nonpolar organic solvents. Insoluble in water.
InChI Key STUMXSORVXBBJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)F
IUPAC Name tributyl(fluoro)stannane
Molecular Weight (g/mol) 311.07
PubChem CID 16120
Formula Weight 309.04
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Tri-n-butyltin fluoride
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.