Learn More
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
| Melting Point | 1670°C |
| Color | White |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 10 g |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 310.18g/mol |
| Percent Purity | ≥98% β to phase basis (sintered Powder) |
| Packaging | Poly Bottle |
| Density | 3.27g/cm3 at 20.5°C |
| Chemical Name or Material | β-tri-Calcium phosphate |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?