Learn More
trans-4-Hydroxy-L-proline Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 40216-83-9 |
| Molecular Formula | C6H12ClNO3 |
| Synonym | L-Hydroxyproline Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate Hydrochloride, Methyl L-Hydroxyprolinate Hydrochloride, Methyl trans-4-Hydroxy-L-prolinate Hydrochloride, trans-4-Hydroxy-L-proline Methyl Ester Hydrochloride, trans-4-Hydroxyproline Methyl Ester Hydrochloride, 2S,4R)-Methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)5-2-4(8)3-7-5;/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1 |
| IUPAC Name | methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.62 |
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 181.0506 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?