Learn More
trans-3-Hydroxycinnamic acid, 99%
Product Code. 11441788
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
50g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11441788
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A14466.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 14755-02-3 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14755-02-3
Molecular Formula C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
MDL Number MFCD00004390
InChI Key KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-hydroxycinnamic acid, 3-coumaric acid, m-coumaric acid, m-hydroxycinnamic acid, 3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, e-3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, trans-3-hydroxycinnamic acid, trans-3-hydroxycinnamate, cinnamic acid, m-hydroxy, 2e-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 637541
ChEBI CHEBI:32357
IUPAC Name (E)-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=CC(=O)O
Specifica
Melting Point 192°C to 196°C
Quantity 10 g
Beilstein 2690254
Formula Weight 164.16
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material trans-3-Hydroxycinnamic acid
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato