Learn More
(Tosyl-d7)urethane, TRC
Product Code. 30453747
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30453747 50 mg 50mg
30455648 25 mg 25mg
30452209 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30453747 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT68690350MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material (Tosyl-d7)urethane
Molecular Formula C10 D7 H6 N O4 S
Quantity 50 mg
Synonym Ethyl (p-Toluenesulfonyl-d7)carbamate, Ethyl (p-Tolylsulfonyl-d7)carbamate, Ethyl N-(4-Methylbenzenesulfonyl-d7)carbamate, Ethyl N-(Tosyl-d7)carbamate, Ethyl p-(Tosyl-d7)carbamate, N-(Tosyl-d7)urethane, [(4-Methylphenyl-d7)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, (p-(Tosyl-d7)sulfonyl)carbamic Acid Ethyl Ester, N-[(4-Methylphenyl-d7)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO4S/c1-3-15-10(12)11-16(13,14)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i2D3,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)NC(=O)OCC
IUPAC Name ethyl N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl]sulfonylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 250.323
Formula Weight 250.1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.