Specifications
Tekniske data
| Melting Point | 125.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 339.36 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | Topiramate |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Topiramate
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?