Learn More
Macherey-Nagel™ TLC Simultaneous Developing Chamber
Artikelnummer. 12374613 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Holds:
2
5
Packungsgröße:
1 set
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holds Packungsgröße
12374613 2 1 set
10486471 5 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12374613 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 814018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 EUR
    206.83 EUR / 1 sets
    Save 34.17 EUR
    14% Off
Alle Werbeaktionen anzeigen
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Develop multiple TLC plates simultaneously. TLC Simultaneous Developing Chambers come with a choice of room for either 2 or 5 plates.
Develop multiple TLC plates simultaneously. TLC Simultaneous Developing Chambers come with a choice of room for either 2 or 5 plates.
  • Accessory for TLC
  • Chambers are thick walled
  • Clear glass tank 
  • Heavy ground glass lid
Spezifikation
Quantity 1 Pk.
Type TLC Simultaneous Developing Chamber
For Use With (Application) For 2 Plates 10 x 10 cm
Holds 2