missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ TLC Silica Gel 60 Plate with F254 Coating
Beschreibung
- Combination of silica gel 60, addition of polymeric binder
- Adherent hard surface that will not crack or blister
- Size: 10 x 20cm
Spezifikation
Spezifikation
| Backing Material | Aluminum Support |
| Color | White |
| Quantity | 25 Units/Pk. |
| Type | Silica Gel |
| For Use With (Application) | Thin Layer Chromatography |
| Storage Requirements | Room temperature |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?