Learn More
Titanium(Iv) Chloride Solution, 1.0M in methylene chloride, Honeywell™
Product Code. 15662710 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
800 mL
Packaging:
Glass Bottle
Packungsgröße:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
15662710 800 mL Glass Bottle 800mL
15652710 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15662710 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 249866800ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1.0 M in methylene chloride
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-45-0
Molecular Formula Cl4Ti
Molecular Weight (g/mol) 189.667
MDL Number MFCD00011267
InChI Key XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC Name titanium(4+);tetrachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Spezifikation
Quantity 800 mL
Linear Formula TiCl4
UN Number UN3289
Formula Weight 189.68g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in methylene chloride
Packaging Glass Bottle
Vapor Pressure 24.09psi (55°C), 6.93psi (20°C)
Density 1.365g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Titanium(IV) Chloride Solution