Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Potassium Iodide Tablets
Beskrivelse
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
- Potassium Iodide Tablets
- Available in bottles of 100 and 250
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Application) | Water Testing |
| For Use With (Equipment) | Test kits, colorimeters and spectrophotometers |
| Quantity | 250 Tablets |
| Type | Potassium Iodide Tablets |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?