Learn More
Tin(II) Chloride Dihydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Boiling Point | 623°C/1013 hPa (anhydrous substance) |
| Melting Point | 38°C (anhydrous substance) |
| Quantity | 2.5 kg |
| MDL Number | MFCD00149863 |
| Synonym | Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride, Tin(II) chloride dihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 225.65 |
| Grade | Research |
| Density | 2.71 g/cm3 at 20°C |
| Chemical Name or Material | Tin(II) Chloride Dihydrate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?