Learn More
Timapiprant sodium, MedChemExpress
Beschreibung
Timapiprant sodium (OC000459 sodium) is a potent, selective, and orally active D prostanoid receptor 2 (DP2, also known as CRTH2) antagonist. Timapiprant sodium (OC000459 sodium) potently displaces [3H] PGD2 from human recombinant DP2 (Ki=13 nM), rat recombinant DP2 (Ki=3 nM), and human native DP2 (Ki=4 nM). Timapiprant sodium (OC000459 sodium) inhibits mast cell activation of Th2 lymphocytes and eosinophils.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Timapiprant sodium |
| CAS | 950688-14-9 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H16FN2NaO2 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | OC000459 sodium |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (270.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])CN1C2=CC=C(F)C=C2C(CC3=NC4=C(C=CC=C4)C=C3)=C1C |
| Molecular Weight (g/mol) | 370.35 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?