Learn More
Thymine, >99%, MP Biomedicals™
Product Code. 11453461 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11453461 100 g 100g
11433461 10 g 10g
11443461 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11453461 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210306080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 EUR
    347.55 EUR / 100g
    Save 17.45 EUR
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-11-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 65-71-4
Molecular Formula C5H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.115
InChI Key RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
IUPAC Name 5-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Quantity 100 g
Formula Weight 126.1
Percent Purity >99%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Thymine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.