Learn More
Thulium foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Code produit 11335828
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
25mm
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11335828 25 x 25 mm 25mm
11355779 50 x 50 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11335828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010374.FF
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-30-4
Molecular Formula Tm
Molecular Weight (g/mol) 168.93
MDL Number MFCD00011281
InChI Key FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC Name thulium
SMILES [Tm]
Spécification
Color Silver to Gray
Quantity 25 x 25 mm
Odor Odorless
Weight ≈0.58g/25x25mm
Form Foil
UN Number UN3178
Percent Purity 99.9%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Thulium foil, 0.1mm (0.004 in.) thick
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.