Learn More
Euro Protection™ Thor Multirisk Pants, Navy
Descrizione
- Fire retardant
- Antistatic
- Reflective band tape
- Cotton/polyester construction
Specifica
Specifica
| Size | Small |
| Product Type | Multirisk Pants |
| Material | Cotton |
| Resistant To | Fire-retardant, Anti-static |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 11611:2007Class 1 - A1IEC 61482-2:2009 Class 1 - 4 kAEN 13034:2005+A1:2009Type PB6EN 1149-5:200N 14404:2004+A1:2010Type 2 |
| Style | Includes reflective band tape |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?