missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thioflavine T (C.I.No.49005), Sigma-Aldrich™

Product Code. 15841861
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15841861 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15841861 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8400720005
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 2390-54-7
MDL Number MFCD00011944
Quantity 5 g
Molecular Weight (g/mol) 318.86
Grade Research
Chemical Name or Material Thioflavine T (C.I.No.49005)
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.