missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiamine pyrophosphate, MedChemExpress
Descrizione
Thiamine pyrophosphate is the coenzyme form of Vitamin B1 and is a required intermediate in the pyruvate dehydrogenase complex and the ketoglutarate dehydrogenase complex.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Thiamine pyrophosphate |
| CAS | 154-87-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C12H19ClN4O7P2S |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | H2O : 41.67 mg/mL (90.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | OP(OP(OCCC1=C(C)[N+](CC2=CN=C(C)N=C2N)=CS1)(O)=O)(O)=O.[Cl-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 460.77 |
| Formula Weight | 460.77 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?