missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiamine monochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Thiamine monochloride (Vitamin B1) is an essential vitamin that plays an important role in cellular production of energy from ingested food and enhances normal neuronal actives.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Thiamine monochloride |
| CAS | 59-43-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C12H17ClN4OS |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Vitamin B1 |
| Solubility Information | H2O : ≥ 100 mg/mL (332.44 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)N=C2N.[Cl-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 300.81 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?