Learn More
Thiamine hydrochloride 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Thiamine Hydrochloride |
| CAS | 67-03-8 |
| Analyte or Component Names | Thiamine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1 |
| SMILES | Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?