Learn More
Descrizione
- Includes nickel-plated brass armor
- Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
- Accuracy is equal to one subdivision
- Immersion: Total or Partial option
Specifica
Specifica
| Bottle Fill | Safety Blue |
| For Use With (Application) | Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications |
| Immersion Type | Partial Immersion |
| Length (Metric) | 30.48 cm |
| Material | Glass |
| Probe Type | Immersion/General Purpose (Tapered) |
| Thermometer Fill | Safety Blue |
| Weight (Metric) | 9 g |
| Product Type | Serialized Glass Thermometer |
| Description | Nickel-plated brass armor |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?