Learn More
Thermo Scientific™ Tips for Tecan™ and Axon™ Instruments PatchXpress Workstations
Descrizione
For use with Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress Workstations
Clear pipet tips, Tecan style.
Specifica
Specifica
| Volume (Metric) | 50 μL |
| Filtered | Filtered |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | White |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Clean Claims | DNase, RNase, and Pyrogen free |
| Format | Rack |
| Tip Style | Automation |
| For Use With (Equipment) | Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, Cavro, patchXpress |
| Material | Polypropylene |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?