Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Javelin™ Guard HPLC Columns
Shop All Thermo Scientific ProductsDescrizione
- Direct-connection, patented fingertight design has a 1/16 in. CPI tip that attaches directly to the inlet of the HPLC column with tubing or wrenches
- Requires no holder, allowing quick and easy replacement
Hypersil GOLD aQ columns provide enhanced retention and resolution of polar analytes.
- Polar endcapped C18 phase for alternative selectivity
- Retention and resolution of polar analytes
- Ideal for highly aqueous mobile phase
- Excellent peak shape
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Particle Size | 5 μm |
| Length (Metric) | 10 mm |
| Diameter (Metric) Inner | 2.1 mm |
| Stationary Phase | aQ |
| Product Line | Hypersil GOLD |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?